Learn More
Titanium(Iv) Chloride, ReagentPlus™, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Product Code. 15651840 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
200 g
Förpackning:
Glass Bottle
Unit Size:
200g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
15651840 200 g Glass Bottle 200g
1 options
Product Code. 15651840 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 208566200G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kokpunkt 136.4°C
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) Chloride
Smältpunkt -24°C
CAS 7550-45-0
Färg Colorless to Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 200 g
Molekylformel Cl4Ti
Linjär formel TiCl4
MDL-nummer MFCD00011267
UN-nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-namn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvikt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formel vikt 189.68g/mol
Procent renhet 99.9% (trace metals basis)
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 9.6mmHg (20°C), 50mmHg (55°C)
Densitet 1.73g/mL at 20°C