Läs mer
Titanium(IV) chloride solution, 0.09 M in 20% HCl, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15655430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 100 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15655430 4 x 100 mL Glass Bottle Paket med 4
1 options
Produktkod. 15655430 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4049854X100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) chloride solution
Namnnotering 0.09 M in 20% HCl
CAS 7550-45-0
Kvantitet 4 x 100 mL
Molekylformel Cl4Ti
Linjär formel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
UN-nummer UN2922
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-namn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvikt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Förpackning Glass Bottle
Densitet 1.099 g/mL at 25 °C