Läs mer
Titanium(Iv) Chloride Solution, 1.0M in methylene chloride, Honeywell™
Produktkod. 15652710 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15652710 100 mL Glass Bottle 100ml
15662710 800 mL Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15652710 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 249866100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1.0 M in methylene chloride
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-45-0
Molekylformel Cl4Ti
Molekylvikt (g/mol) 189.667
MDL-nummer MFCD00011267
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-namn titanium(4+);tetrachloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) Chloride Solution
Kvantitet 100 mL
Linjär formel TiCl4
UN-nummer UN3289
Formel vikt 189.68g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in methylene chloride
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 24.09psi (55°C), 6.93psi (20°C)
Densitet 1.365g/mL at 25°C