Läs mer
Titanium(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10695502 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695502 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10695502 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1900/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 2900°C
Smältpunkt 1855°C
CAS 13463-67-7
Färg White
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel O2Ti
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Ti]=O
IUPAC-namn dioxotitanium
Molekylvikt (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formel vikt 79.88g/mol
Förpackning Plastic powder jar