Läs mer
Titan(IV)etoxid, 33–35 % TiO2
Produktkod. 10531091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10531091 50 g Glasflaska 50g
10072840 250 g Glasflaska 250g
11934151 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10531091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223760500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3087-36-3
Molekylformel C8H20O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 228.15
InChI-nyckel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-namn etanolat;titan(4+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) ethoxide
Smältpunkt -40.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Ti(OC2H5)4
Brytningsindex 1.5050 to 1.5070
Kvantitet 50 g
Beilstein 01,III,1338
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis.
Viskositet 60-80 mPa.s (20°C)
Formel vikt 228.15
Procent renhet 33-35% TiO2
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) ethoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.