Läs mer
Titan(IV)-etoxid
Produktkod. 10207023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10207023 250 g Glasflaska 250g
10043730 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10207023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312542500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3087-36-3 , 67-63-0
Molekylformel C8H20O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 228.15
MDL-nummer MFCD00009071
InChI-nyckel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-namn etanolat;titan(4+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) ethoxide
Namnnotering Innehåller 5–15 % isopropanol
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 150,0 °C till 152,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 29 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 85% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Ti(OC2H5)4
Brytningsindex 1,5033 till 1,5053
Kvantitet 250 g
Beilstein 01,III,1338
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys.
Formel vikt 228.15
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.