Läs mer
Titan(IV)etoxid, TiO{2} 33 % min
Produktkod. 15402967
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402967 50 g 50g
15492957 5 g 5g
15412967 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 077142.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228,111 g/mol
Titan(IV)etoxid används i organisk syntes och materialvetenskap. Det är involverat i syntesen av anti-perspiranter och antifungala medel. Dessutom används den för att framställa kolfilmer i samband med kiseldioxid. Det används också som en prekursor för syntes av Ti 4+ joner titan nanopartiklar med olika metoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3087-36-3
Molekylformel C8H20O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 228.111
MDL-nummer MFCD00009071
InChI-nyckel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-namn etanolat;titan(4+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifica
Kokpunkt 150 °C till 152 °C (10 mmHg)
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) ethoxide
Smältpunkt -40 °C
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
Linjär formel Ti(OCH2CH3)4
UN-nummer UN2924
Flampunkt 28 °C (84 °F)
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel; Bryts ner i vatten.
Formel vikt 228.15
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) TiO2 33% min
Odör Alkoholliknande
Brytningsindex 1.5043
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.088 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.