Läs mer
Titan(IV)etoxid, TiO{2} 33 % min
Beskrivning
Titan(IV)etoxid används i organisk syntes och materialvetenskap. Det är involverat i syntesen av anti-perspiranter och antifungala medel. Dessutom används den för att framställa kolfilmer i samband med kiseldioxid. Det används också som en prekursor för syntes av Ti 4+ joner titan nanopartiklar med olika metoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 150 °C till 152 °C (10 mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | Titanium (IV) ethoxide |
| Smältpunkt | -40 °C |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 5 g |
| Flampunkt | 28 °C (84 °F) |
| Odör | Alkoholliknande |
| Brytningsindex | 1.5043 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
- MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.