Läs mer
Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min
Produktkod. p-7080340
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
Produktkod. 15492957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077142.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.111 g/mol
Titan(IV)etoxid används i organisk syntes och materialvetenskap. Det är involverat i syntesen av anti-perspiranter och antifungala medel. Dessutom används den för att framställa kolfilmer i samband med kiseldioxid. Det används också som en prekursor för syntes av Ti 4+ joner titan nanopartiklar med olika metoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3087-36-3
Molekylformel C8H20O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 228.111
MDL-nummer MFCD00009071
InChI-nyckel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-namn etanolat;titan(4+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kokpunkt 150°C to 152°C (10mmHg)
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) ethoxide
Smältpunkt -40°C
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Linjär formel Ti(OCH2CH3)4
UN-nummer UN2924
Flampunkt 28°C (84°F)
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents; Decomposes in water.
Formel vikt 228.15
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) TiO2 33% min
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.5043
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.088 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.