Läs mer
Titanium(IV) fluoride, 98%
Produktkod. 11357237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357237 100 g 100g
11347237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011540.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-63-3 | TiF4
Titan(IV)fluorid används för framställning av glykosylfluorider, glykosylering, framställning av fluorhydriner, tillsats av karbanjoner till aldehyder och iminer. Det är en katalysator för kemoselektiv syntes och avskyddande av geminala diacetater av aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-63-3
Molekylformel TiF4
MDL-nummer MFCD00042545
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) fluoride
Smältpunkt 284° (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 123.89
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.798
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.