Läs mer
Titanium(IV) iodide, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11378588
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378588 10 g 10g
11368588 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040663.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7720-83-4
Titan(IV)jodid, vattenfri används i CVD av titannitridfilmer med optimerade egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7720-83-4
MDL-nummer MFCD00043077
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) iodide
Smältpunkt 150°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide.
Formel vikt 555.52
Procent renhet 99.9%
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.30 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.