Läs mer
Titanium(IV) isobutoxide
Produktkod. 15413007
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413007 50 g 50g
15423007 250 g 250g
15433007 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089455.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7425-80-1 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Titan(IV) isobutoxid allmän tillämpning inom kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7425-80-1
MDL-nummer MFCD00015045
Synonym tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
IUPAC-namn tetrakis(2-metylpropyl)silikat
Specifikationer
Kokpunkt 296°C
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) isobutoxide
Färg Gult
Fysisk form Melt
Kvantitet 50 g
Molekylformel C16H36O4Si
Linjär formel Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Flampunkt 77°C (171°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 320.545
Formel vikt 340.34
Brytningsindex 1.495
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.02 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) isobutoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) isobutoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.