Läs mer
Titan(IV)isopropoxid, 95 %
Produktkod. 11484694
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484694 100 g 100g
11494694 500 g 500g
11404704 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484694 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13703.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284,219 g/mol
Titan(IV)isopropoxid används som en prekursor för framställning av tunna filmer av titan och barium-strontium-titanat. Det är användbart att göra porösa titanosilikater och potentiella jonbytarmaterial för sanering av radioaktivt avfall. Det är en aktiv komponent i skarplös epoxidering samt involverad i syntesen av kirala epoxider. I Kulinkovich-reaktionen är den involverad som en katalysator vid framställningen av cyklopropaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Titan(IV)isopropoxid används som prekursor för framställning av tunna filmer av titan och barium-strontium-titanat. Det är användbart att göra porösa titanosilikater och potentiella jonbytarmaterial för sanering av radioaktivt avfall. Det är en aktiv komponent i skarplös epoxidering samt involverad i syntesen av kirala epoxider. I Kulinkovich-reaktionen är den involverad som en katalysator vid framställningen av cyklopropaner.
Löslighet Löslig i
vattenfri etanol, eter, bensen och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Det reagerar med vatten för att producera titandioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 546-68-9
Molekylformel C12H28O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 284.219
MDL-nummer MFCD00008871
InChI-nyckel VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC-namn propan-2-olat;titan(4+)
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) isopropoxide
Smältpunkt 16 °C till 20 °C
Densitet 0.955
Kokpunkt 232 °C
Flampunkt 46 °C (115 °F)
Linjär formel Ti[OCH(CH3)2]4
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2413
Beilstein 3679474
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,9480
Löslighetsinformation Löslig i vattenfri etanol, eter, bensen och kloroform.
Formel vikt 284.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl titanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.