Läs mer
Titan(IV)isopropoxid, 98+%
Produktkod. 10164953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10164953 1 L Glasflaska 1 L
10144020 5 mL Glasflaska 5ml
10792041 250 mL Glasflaska 250ml
11934611 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10164953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194700010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 546-68-9
Molekylformel C12H28O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 284.26
InChI-nyckel VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC-namn propan-2-olat;titan(4+)
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) isopropoxide
Smältpunkt >15.0°C
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 240.0°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 16.6 to 17.3% (Ti)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Ti[OCH(CH3)2]4
Brytningsindex 1.4654 to 1.4684
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,II,382
Fieser 11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
Merck Index 15,9636
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 4.3 mPa.s (25°C)
Formel vikt 284.26
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.