Läs mer
Titanium(IV) isopropoxide, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11368687
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11368687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035794.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Titan(IV)isopropoxid används som en prekursor för framställning av tunna filmer av titan och barium-strontium-titanat. Det är användbart att göra porösa titanosilikater och potentiella jonbytarmaterial för sanering av radioaktivt avfall. Det är en aktiv komponent i Sharpless epoxidation samt involverad i syntesen av kirala epoxider. I Kulinkovich-reaktionen är den involverad som en katalysator vid framställningen av cyklopropaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 546-68-9
Molekylformel C12H28O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 284.219
MDL-nummer MFCD00008871
InChI-nyckel VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC-namn propan-2-olat;titan(4+)
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) isopropoxide
Smältpunkt 16°C to 20°C
Färg Färglös
Densitet 0.955 g/mL
Kokpunkt 232°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ti[OCH(CH3)2]4
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2413
Beilstein 3679474
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9480
Löslighetsinformation Miscible with anhydrous ethanol,chloroform,ether and benzene.
Formel vikt 284.23
Procent renhet 99.995%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetraisopropyl titanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.