Läs mer
Titan(IV)-isopropoxid, 99,995 % (metallbas)
Beskrivning
Titan(IV)isopropoxid används som en prekursor för framställning av tunna filmer av titan och barium-strontium-titanat. Det är användbart att göra porösa titanosilikater och potentiella jonbytarmaterial för sanering av radioaktivt avfall. Det är en aktiv komponent i Sharpless epoxidation samt involverad i syntesen av kirala epoxider. I Kulinkovich-reaktionen är den involverad som en katalysator vid framställningen av cyklopropaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium(IV) isopropoxide |
| Smältpunkt | 16 °C till 20 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.955 g/mL |
| Kokpunkt | 232 °C |
| Flampunkt | 46 °C (115 °F) |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | Ti[OCH(CH3)2]4 |
| Brytningsindex | 1.464 |
| Kvantitet | 100 g |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.