Läs mer
Titan(IV) isopropoxid, TRC
Produktkod. 30448958
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30448958 1 g
1 options
Produktkod. 30448958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT4468001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) Isopropoxide
CAS 546-68-9
Molekylformel C12 H28 O4 Ti
Kvantitet 1 g
Synonym Isopropyl Alcohol Titanium(4+) Salt Titanium Isopropoxide (Ti(OC3H7)4) (7CI), 5N, 5N (titanate), A 1, A 1 (titanate), AKT 872, Bistrater H-NDH 510C, Isopropyl Orthotitanate, Isopropyl Titanate(IV) ((C3H7O)4Ti), NDH 510C, Orgatix TA 10, TA 10, TIPT, TPT, TPTA 1, Tetraisopropanolatotitanium, Tetraisopropoxytitanium, Tetraisopropoxytitanium(IV), Tetraisopropyl Orthotitanate, Tetraisopropyl Titanate, Tetrakis(isopropanolato)titanium, Tetrakis(isopropoxy)titanium, Tetrakis(isopropylato)titanium(IV), Tetrakis(isopropyloxy)titanium, Tilcom TIPT, Titaium tetraisopropoxide, Titanium Isopropoxide, Titanium Isopropylate, Titanium Tetraisopropoxide, Titanium Tetraisopropylate, Titanium Tetrakis(iso-propoxide), Titanium Tetrakis(isopropoxide), Titanium(4+) Isopropoxide, Titanium(IV) isopropoxide, Tetrakis(1-methylethoxy)titanium, Titanum-(IV)-isopropoxide, Tyzor TPT, Vertec RJCE, Vertec TIPT, Vertec XI 900, Vertec XL 110
InChI formel InChI=1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
LEDER CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-namn tetra(propan-2-yloxi)titan
Molekylvikt (g/mol) 284.22
Formel vikt 284.1467