Läs mer
Titan(IV)metoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354899
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354899 500 g 500g
11334899 25 g 25g
11344899 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 077137.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 992-92-7 | Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Titan(IV)metoxid används för framställning av polyoxotitanater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 992-92-7
Molekylformel Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
MDL-nummer MFCD00014883
Synonym tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide
Specifikationer
Kokpunkt >243°C (52mmHg)
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) methoxide
Smältpunkt 200°C to 210°C
Fysisk form Granular/Lump
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3181
Flampunkt 48°C (118°F)
Löslighetsinformation Slightly soluble in organic solvents.
Procent renhet 95%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.