Läs mer
Titanium(IV) methylphenoxide, tech., Thermo Scientific™
Produktkod. p-7080508
Kvantitet:
10 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
Produktkod. 11423780
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089454.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28503-70-0
Molekylformel C28H28O4Ti
MDL-nummer MFCD00061534
Synonym Titanium(IV) cresylate
Specifikationer
Kokpunkt 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) methylphenoxide
Smältpunkt -36°C
Färg Red
Fysisk form Liquid
Kvantitet 10 g
Flampunkt 66°C (150°F)
Formel vikt 476.43
Kvalitet Technical
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.055 g/mL