Läs mer
Titan(IV) n-butoxid, 98+%
Produktkod. 15204694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
250g
2kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15204694 10 kg Plasttrumma 10kg
10521281 250 g Glasflaska 250g
10216470 500 g Glasflaska 500g
10104900 1 kg Glasflaska 1kg
10782261 2 kg Glasflaska 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15204694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223190100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5593-70-4
Molekylformel C16H36O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 340.35
MDL-nummer MFCD00009433
InChI-nyckel FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC-namn butan-1-ol;titan
LEDER CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) n-butoxide
Namnnotering 99%
Smältpunkt -75 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 310,0 °C till 314,0 °C
Flampunkt 47 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plasttrumma
Linjär formel Ti[O(CH2)3CH3]4
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 10 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: snabbt hydroliserad av vatten. Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 50-80 mPa (20 °C)
Formel vikt 340.35
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.