Läs mer
Titanium(IV) oxide, 20-36% in H{2}O colloidal dispersion
Produktkod. p-7059400
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 11475250
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044517.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
UV-skydd i klara beläggningar
UV-skydd i klara beläggningar. Fotoelektroder med varierande egenskaper kan tillverkas med kolloidala suspensioner av titan(IV)-oxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kokpunkt 368°C
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) oxide
Namnnotering Colloidal dispersion
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 79.9
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20 to 35% in H2O
Densitet 1.26 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.