Läs mer
Titan(IV)oxid, Aeroxide™ P25
Produktkod. 10443355 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10443355 50 g Plastflaska 50g
10173793 250 g Plastflaska -
10646903 1 kg Plast trumma 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10443355 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384290500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifications
Kokpunkt 2900,0 °C
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Smältpunkt 1855,0 °C
Färg Vitt till gult
pH 3,5 till 4,5 (4 % spridning)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Förlust vid torkning 1,5 % max. (105 °C, 2 timmar) vanligtvis
Förlust vid tändning 2,0 % max. (1000 °C, 2 timmar) (baserat på torkat material) typiskt
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.23, 4.2300g/mL
Linjär formel TiO2
Merck Index 15, 9628
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i hett koncentrerat H2SO4 och HF
Formel vikt 79.88
Procent renhet ≥99,5 % (baserat på antänd material) (vanligtvis)
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.