Läs mer
Titan(IV)oxid, Aeroxid(R) P25, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3523601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
Produktkod. 10443355
Brand: Thermo Scientific Acros 384290500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2900.0°C
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Smältpunkt 1855.0°C
Färg Vitt till gult
pH 3.5 to 4.5 (4% dispersion)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Linjär formel TiO2
Merck Index 15, 9628
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formel vikt 79.88
Procent renhet ≥99.5% (based on ignited material) (typically)
Förlust vid torkning 1.5% max. (105°C, 2 hrs) typically
Förlust vid tändning 2.0% max. (1000°C, 2 hrs) (based on dried material) typically
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.23, 4.2300g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.