Läs mer
Titanium(IV) oxide, anatase, 99.6% (metals basis)
Beskrivning
Titan(IV)oxid används som UV-beständig trasa, hudskyddskräm, ansiktstvättmjölk, gräddmjölk, pulvermake-up. Det används också som fotokatalysator, självrengörande glas, självrengörande keramik, antibakteriellt material, luftrening, avloppshantering, kemisk industri. Det används ofta i kosmetika, solskyddskräm, naturlig vit fuktskyddskräm, skönhets- och blekningskräm, grynings- och nattkräm, fuktuppfriskning, försvinnande kräm, kemisk fiber, plast, tryckfärgsbeläggning. Det används likaså för att förbättra papperets lättpåverkan och opacitet och används för framställning av titan, ferrotitaniumlegering, karbidlegering etc. inom den metallurgiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium(IV) oxide |
| Namnnotering | Anatase |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | TiO2 |
| Merck Index | 14,9472 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water,dilute acids,organic acids,and dilute alkalis. |
| Formel vikt | 79.9 |
| Procent renhet | 99.6% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.