Läs mer
Titanium(IV) oxide, anatase, 99.6% (metals basis)
Produktkod. p-7050218
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11343238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036199.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titan(IV)oxid används som UV-beständig trasa, hudskyddskräm, ansiktstvättmjölk, gräddmjölk, pulvermake-up. Det används också som fotokatalysator, självrengörande glas, självrengörande keramik, antibakteriellt material, luftrening, avloppshantering, kemisk industri. Det används ofta i kosmetika, solskyddskräm, naturlig vit fuktskyddskräm, skönhets- och blekningskräm, grynings- och nattkräm, fuktuppfriskning, försvinnande kräm, kemisk fiber, plast, tryckfärgsbeläggning. Det används likaså för att förbättra papperets lättpåverkan och opacitet och används för framställning av titan, ferrotitaniumlegering, karbidlegering etc. inom den metallurgiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-70-0
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Namnnotering Anatase
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel TiO2
Merck Index 14,9472
Löslighetsinformation Insoluble in water,dilute acids,organic acids,and dilute alkalis.
Formel vikt 79.9
Procent renhet 99.6%
Odör Odorless
Densitet 3.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.