Läs mer
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Produktkod. 11394889
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394889 250 g 250g
11384889 10 g 10g
11304899 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 077130.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14024-64-7 | C10H16O5Ti | 264.1 g/mol
Används som tvärbindningsmedel för cellulosafibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-64-7
Molekylformel C10H16O5Ti
Molekylvikt (g/mol) 264.1
MDL-nummer MFCD00013505
InChI-nyckel ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
PubChem CID 74765597
IUPAC-namn 4-hydroxipent-3-en-2-on;oxotitan
LEDER CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smältpunkt 184°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
Formel vikt 262.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.