Läs mer
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Produktkod. p-7080344
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11384889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077130.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14024-64-7 | C10H16O5Ti | 264.1 g/mol
Används som tvärbindningsmedel för cellulosafibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-64-7
Molekylformel C10H16O5Ti
Molekylvikt (g/mol) 264.1
MDL-nummer MFCD00013505
InChI-nyckel ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
PubChem CID 74765597
IUPAC-namn 4-hydroxipent-3-en-2-on;oxotitan
LEDER CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smältpunkt 184°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
Formel vikt 262.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.