Läs mer
Titanium(IV) oxide, catalyst support
Produktkod. 11470720
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470720 5 kg 5kg
11450720 250 g 250g
11460720 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470720 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044429.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anatas, Typiska egenskaper = S.A. > 150m 2 /g, median pordiameter 140Å , total porvolym 0,38 cc/g, packningsdensitet 0,90 kg/L, innehåller 1 % S (som SO 4 )
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-70-0
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide, catalyst support
Namnnotering 1/8 in. Pellets
Fysisk form Pellets
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 79.9
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.