Läs mer
Titanium(IV) oxide, high surface area, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4904561
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11338428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040458.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Fotokatalysator, katalysator, katalysatorstödTitan(IV)oxid används i färger, lacker, papper, plasttryckfärger, solskyddsmedel, fibrer, gummi, kosmetiska produkter, anti-imbildningsbeläggningar, livsmedel, rent titan, glas, glaskeramik, memristor, elektrisk keramik, elektriska ledare och kemiska ämnen. Den uppvisar utmärkta fotokatalytiska egenskaper (Honda-Fujishima-effekt) Dessutom används titandioxid också för att klyva protein på platsen där prolin finns.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2500°C to 3000°C
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Smältpunkt 1830°C to 1850°C
Namnnotering High surface Area: S.A. 180-300 m2/g
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9% metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water,HCl,HNO3,dilute H2SO4; soluble in hot,conc. H2SO4,HF,and alkaliesSlightly soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Insoluble in water,hydrochloric acid,dilute sulfuric acid,and organic solvents.
Formel vikt 79.9
Odör Odorless
Densitet 4.26
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.