Läs mer
Titan(IV)oxid, Puratronic™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11307077
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307077 10 g 10g
11397067 50 g 50g
11387067 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010897.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79,87 g/mol
Titan(IV)oxid används i färger, lacker, papper, tryckfärger av plast, solskydd, fibrer, gummi, kosmetiska produkter, anti-imbildning, livsmedel, rent titan, glas, glaskeramik, memristor, elektrisk keramik, katalysatorer, elektriska ledare och kemiska mellanprodukter. Den uppvisar utmärkta fotokatalytiska egenskaper (Honda-Fujishima-effekt) Dessutom används titandioxid också för att klyva protein på platsen där prolin finns.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2500 °C till 3000 °C
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Smältpunkt 1830 °C till 1850 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99,995 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Lätt löslig i fluorväte och hetkoncentrerad svavelsyra. Olöslig i vatten, saltsyra, utspädd svavelsyra och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 79.9
Densitet 4.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.