Läs mer
Titan(IV)oxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., USP , 99 till 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15631390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15631390 1 kg 1kg
15641390 250 g 250g
15661390 6 x 1 kg Paket med 6
15651390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15631390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 140271KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(Iv) Oxide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel TiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 79.87g/mol
Procent renhet 99 to 100.5%
Kvalitet puriss.
Densitet 4.26g/mL at 25°C