Läs mer
Titan(IV)oxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, Ph. Eur., USP 99 till 100,5 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium(Iv) Oxide |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Densitet | 4,26 g/ml vid 25 °C |
| Linjär formel | TiO2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 79,87 g/mol |
| Procent renhet | 99 till 100,5 % |
| Kvalitet | puriss. |