Läs mer
Titanium(IV) Oxide, Reag. Ph Eur, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15863960
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
50 kg
Förpackning:
Fibre carton
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15863960 50 kg Fibre carton 50kg
15843960 1 kg Plastic bottle 1kg
15853960 25 kg Fibre carton 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15863960 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1008089050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitanium
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Fysisk form Powder
Kvantitet 50 kg
Formel vikt 79.87
Procent renhet ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0 to 100.5% (cerimetric)
Kvalitet Reagent Ph. Eur.
Odör Odorless
Förpackning Fibre carton
Utseende White powder