Läs mer
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.8% (metals basis)
Descripción
Titan(IV)oxid används i färger, plast, papper och livsmedel. Det används som ett UV-beständigt material. Den visar användbara tillämpningar inom geovetenskap. Det är också användbart i kvantitativa härkomststudier. Det är också användbart för fotokatalytiska tillämpningar. Det är också användbart i supraledande resonatorer med hög temperatur. Det används också som material i memristorn, ett nytt elektroniskt kretselement. Den kan användas för solenergiomvandling baserad på färgämne, för att klyva protein som innehåller aminosyran prolinpolymer, kvantpricksensibiliserade nanokristallina TiO2-solceller med hjälp av konjugerade polymerer som fasta elektrolyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kokpunkt | 2500°C to 3000°C |
| Kemiskt namn eller material | Titanium(IV) oxide |
| Smältpunkt | 1830°C to 1850°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 99.8% (metals basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 79.9 |
| Densitet | 4.23 |
Seguridad y manipulación
- Titanium(IV) oxide, rutile
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Rutile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.