Läs mer
Titan(IV)oxid, rutil, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326948
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326948 250 g 250g
11306948 10 g 10g
11316948 50 g 50g
3 options
Produktkod. 11326948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014631.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titan(IV)oxid används i färger, plast, papper och livsmedel. Det används som ett UV-beständigt material. Den visar användbara tillämpningar inom geovetenskap. Det är också användbart i kvantitativa härkomststudier. Det är också användbart för fotokatalytiska tillämpningar. Det är också användbart i supraledande resonatorer med hög temperatur. Det används också som material i memristorn, ett nytt elektroniskt kretselement. Den kan användas för solenergiomvandling baserad på färgämne, för att klyva protein som innehåller aminosyran prolinpolymer, kvantpricksensibiliserade nanokristallina TiO2-solceller med hjälp av konjugerade polymerer som fasta elektrolyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-80-2
Molekylformel O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-nyckel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-namn dioxotitan
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2500°C to 3000°C
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide
Smältpunkt 1830°C to 1850°C
Namnnotering Rutile
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,9472
Löslighetsinformation Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formel vikt 79.9
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Densitet 4.23 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.