Läs mer
Titan(IV)oxidsulfat svavelsyrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354507
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354507 500 g 500g
11344507 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039591.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123334-00-9 | TiOSO4.xH2O + H2SO4
Titan(IV)oxidsulfat svavelsyrahydrat används ofta som pigment i färger och färgämnen. Det är också användbart vid framställning av stabila ihåliga mikrosfärer av amorfa titanoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123334-00-9
Molekylformel TiOSO4.xH2O + H2SO4
MDL-nummer MFCD00011270
Synonym Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.