Läs mer
Titanium(IV) Sulfate, Technical, Solution ≈15% (w/v)
Produktkod. 10326250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10326250
Brand: Fisher Chemical T/1800/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 13693-11-3
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
MDL-nummer 168084
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) sulfate solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid, Titanium sulfate (Ti(SiO4)2)