Läs mer
Titanium(IV) sulfide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11357557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357557 5 g 5g
11347557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012826.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12039-13-3 | S2Ti | 111.99 g/mol
Titan(IV)sulfid används i fast smörjmedel, katodmaterial i laddningsbara batterier, korrosionsbeständiga legeringar, solid-state litiumbatterier, hybridelektriska fordon och plug-in elfordon. Det används i syntesen av nanokluster, nanodiskar och nanorör. Den har hög elektrisk ledningsförmåga. Titanelektroder används vid kloralkalielektrolys, elektrodialys, galvanisk teknik, glödlampor och benstift.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12039-13-3
Molekylformel S2Ti
Molekylvikt (g/mol) 111.99
MDL-nummer MFCD00049598
InChI-nyckel CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal
PubChem CID 61544
LEDER S=[Ti]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) Sulfide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.8%, metal basis
Löslighetsinformation Titanium(IV) sulfide is insoluble in water and moderately acid soluble.
IUPAC-namn disulfanylidentitan
Formel vikt 112.03
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.