Läs mer
Titan(IV) tert-butoxid, 98 %
Produktkod. 10441402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10441402 5 g Glasflaska 5g
10441592 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344000050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3087-39-6 | C16H36O4Ti | 340,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3087-39-6
Molekylformel C16H36O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 340.33
MDL-nummer MFCD00040554
InChI-nyckel GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 6451515
LEDER [Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) tert-butoxide
Färg Färglös
Densitet 0.8893g/mL, 0.8893
Kokpunkt 160.0°C to 165.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 47°C
Analysprocentintervall 97.5% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Ti[OC(CH3)3]4
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, IV, 1613
IUPAC-namn titan(4+)tetrakis(2-metylpropan-2-olat)
Formel vikt 340.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.