Läs mer
Titanium nitride, 99.7% (metals basis)
Beskrivning
Titannitrid är ett hårt keramiskt material som används som beläggning på titanlegeringar, stål, karbid och aluminiumkomponenter. Den finner användning i smycken och högpresterande keramiska material på grund av dess guldfärgade yta och i medicinsk utrustning som skalpellblad och ortopediska bensågblad. Vidare används den som en ledande barriär i mikroelektronik och elektroder i bioelektroniska applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium nitride |
| Smältpunkt | 2950°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 99.7% (metal basis) |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 61.91 |
| Densitet | 5.22 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.