Läs mer
Titanium nitride, 99.7% (metals basis)
Produktkod. 11392458
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392458 1 kg 1kg
11382458 50 g 50g
11372458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014510.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
Titannitrid är ett hårt keramiskt material som används som beläggning på titanlegeringar, stål, karbid och aluminiumkomponenter. Den finner användning i smycken och högpresterande keramiska material på grund av dess guldfärgade yta och i medicinsk utrustning som skalpellblad och ortopediska bensågblad. Vidare används den som en ledande barriär i mikroelektronik och elektroder i bioelektroniska applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25583-20-4
Molekylformel NTi
Molekylvikt (g/mol) 61.87
MDL-nummer MFCD00049596
InChI-nyckel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
PubChem CID 93091
IUPAC-namn azanylidynetitanium
LEDER N#[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium nitride
Smältpunkt 2950°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.7% (metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 61.91
Densitet 5.22
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.