Läs mer
Titannitrid-förstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454845
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454845 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15454845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041111.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61,87 g/mol
Titannitrid används i beläggning på titanlegeringar, stål, karbid och aluminiumkomponenter för att förbättra substratets ytegenskaper. Används för att härda och skydda skär- och glidytor, för dekorativa ändamål. Den används för att belägga smycken och bilar. Det används också i mikroelektronik. Det används också i ytskiktsbeläggning, vanligtvis med nickel till krompläterade substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium nitride sputtering target
Färg Grå
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 25583-20-4
Form Varmt pressat material
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel NTi
MDL-nummer MFCD00049596
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Löslighetsinformation Löslig i vattenåtervinning. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#[Ti]
IUPAC-namn azanylidynetitanium
Molekylvikt (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Formel vikt 61.91
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.