Läs mer
Titanoxid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349057 25 g 25g
11339057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039000.14
Request Bulk or Custom Format
Användbar för fotovoltaiska applikationer. Den spelar en viktig roll som fotokatalysator under synlig ljusstrålning. Behandlade nanorör av titanoxid spelar en betydande roll i utvecklingen av hydroxiapatit i nanoskala. Det används för mycket som katalysatorer.
Nanokristallina titanoxidelektroder är användbara för fotoelektriska applikationer. Den spelar en viktig roll som fotokatalysator under synlig ljusstrålning. Behandlade nanorör av titanoxid spelar en betydande roll i utvecklingen av hydroxiapatit i nanoskala. Det används för mycket som katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12065-65-5
Molekylformel Ti3O5
MDL-nummer MFCD00210650
Synonym Trititanium pentoxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium oxide
Smältpunkt 1800°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Procent renhet 99.9%
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.