Läs mer
Hanna Instruments™ Titankropp pH/ORP-elektrod med DIN-kontakt
Beskrivning
HI1297D är en titankropp, gelfylld, pH-elektrod med enkel referensövergång med en DIN-kontakt. HI1297D har en inbyggd temperatursensor och förstärkare i en enda sonddesign.
- Allmänt syfte (GP ) Glas: Motstånd på 100 megaohm vid 25 °C och lämplig för prover vid 0 till 80 °C
- Sfärisk glödlampa: Lämplig för allmänt bruk
- Titankropp: Ökar immuniteten mot elektrostatiska och magnetiska fält och har stark korrosionsbeständighet
- Matchande stift: Eliminerar jordslingor och störningar i common mode för säker, exakt pH-mätning
- Utdragbar tygknut: Denna korsning är den är förnybar för att ge en oförorenad, fräsch yta
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| Diameter (metrisk) | 14 mm, 3 mm konisk spets |
| Typ | pH/ORP-elektrod |
| För användning med (applikation) | För vattenreningstillämpningar: kommunalt vatten, simbassänger, avloppsvatten, vattenrening |
| Inkluderar | 1m 7-polig kabel, temperaturgivare, förstärkare, matchande stift |
| Längd (metrisk) | 105 mm kropp, 145,5 mm totalt |
| Material | Titankropp, GP glas |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |