Läs mer
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11372178
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372178 250 g 250g
11362178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013087.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
Den används som source, gate och drain-kontakter och lokala sammankopplingar i CMOS-integrerade kretsar. den används i C54-fasen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12067-57-1
Molekylformel Si3Ti5
Molekylvikt (g/mol) 323.59
MDL-nummer MFCD01310208
InChI-nyckel GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
IUPAC-namn kisel; titan
LEDER [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium Silicide
Smältpunkt 2130°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.5%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 323.76
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.