Läs mer
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4782202
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11362178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013087.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
Den används som source, gate och drain-kontakter och lokala sammankopplingar i CMOS-integrerade kretsar. den används i C54-fasen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12067-57-1
Molekylformel Si3Ti5
Molekylvikt (g/mol) 323.59
MDL-nummer MFCD01310208
InChI-nyckel GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
IUPAC-namn kisel; titan
LEDER [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium Silicide
Smältpunkt 2130°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 323.76
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.