Läs mer
Titanlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12987433 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12987433 100 mL Flaska 100ml
12977433 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12987433 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 662 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.00 SEK
    508.00 SEK / 100ml
    Save 225.00 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-28-0
Molekylformel Tl
Molekylvikt (g/mol) 204.38
MDL-nummer MFCD00134063
InChI-nyckel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-namn tallium
LEDER [Tl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 100 mL