Läs mer
Titanförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,7 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Description
Titanförstoftningsmål och dess legeringar kännetecknas av sin lätthet, styrka och korrosionsbeständighet och används flitigt inom flyg- och rymdtillämpningar. Dessa egenskaper gör dessutom att materialet är lämpligt för medicinska applikationer (t.ex. ersättning höftleder). Titandioxid, TiO2 används som vitt pigment i färger och plaster då det ger stor opacitet. Samma material används också vid tillverkning av värmebeständigt och hållbart glas, där TiO2 ersätter vissa proportioner av sodan. Titankarbid används för att tillverka hårdmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Titanium sputtering target |
| Namnnotering | 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock |
| Kvantitet | 1 st |
| CAS | 7440-32-6 |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Molekylformel | Ti |
| MDL-nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
| Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.