Läs mer
Titanförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424895
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424895 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15424895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043043.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Titanförstoftningsmål och dess legeringar kännetecknas av sin lätthet, styrka och korrosionsbeständighet och används flitigt inom flyg- och rymdtillämpningar. Dessa egenskaper gör dessutom att materialet är lämpligt för medicinska applikationer (t.ex. ersättning höftleder). Titandioxid används som vitt pigment i färger och plaster då det ger stor opacitet. Samma material används också vid tillverkning av värmebeständigt och hållbart glas, där TiO2 ersätter vissa proportioner av sodan. Titankarbid används för att tillverka hårdmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-32-6
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ti
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ti]
IUPAC-namn titan
Molekylvikt (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Procent renhet 99.995%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.