Learn More
Titanium sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 15444895
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15444895 1 Ea. Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15444895 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043045.KS
 Restricted Item
Beräknad leverans: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
As intermediates and as salt. Used in coating, vesicant and powder metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantity 1 Ea.
CAS 7440-32-6
Odor Odorless
Molecular Formula Ti
MDL Number MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Solubility Information Insoluble in water.
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
IUPAC Name titanium
Molecular Weight (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Percent Purity 99.995%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Titanium sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.